382493
3-Methylquinoline
99%
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.615 (lit.)
P. ebollizione
252-253 °C (lit.)
Punto di fusione
16-17 °C (lit.)
Densità
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)11-7-8/h2-7H,1H3
DTBDAFLSBDGPEA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?