699896
4-Hydroxy-7-methoxyquinoline
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
213-217 °C
Stringa SMILE
COc1ccc2c(O)ccnc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-7-2-3-8-9(6-7)11-5-4-10(8)12/h2-6H,1H3,(H,11,12)
NQUPXNZWBGZRQX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)