382159
trans-3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamaldehyde
98%
Sinonimo/i:
Sinapinaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
104-106 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])c1cc(OC)c(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-7,13H,1-2H3/b4-3+
CDICDSOGTRCHMG-ONEGZZNKSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?