Documenti fondamentali
381381
Sigma-Aldrich
Allyl methyl carbonate
98%
Sinonimo/i:
Carbonic acid, methyl 2-propenyl ester, Methyl allyl carbonate, methyl prop-2-enyl carbonate
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2OCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Beilstein:
1746960
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
59-60 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4-8-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
YHLVIDQQTOMBGN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Employed in the Pd(0)-mediated synthesis of allyl aryl ethers and sulfides, and α,β-unsaturated carbonyls.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Tetrahedron, 50, 10321-10321 (1994)
Tetrahedron, 42, 2971-2971 (1986)
Synlett, 725-725 (1992)