Documenti fondamentali
281239
Sigma-Aldrich
Diallyl carbonate
99%
Sinonimo/i:
bis(prop-2-enyl) carbonate
About This Item
Formula condensata:
(H2C=CHCH2O)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
95-97 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCOC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
JKJWYKGYGWOAHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diallyl carbonate is an acrylating agent. Allyl carbonates are widely employed in Tsuji-Trost allylation, generating carbanion, boronate, phosphide, amide and alkoxide, nucleophiles in situ and improving reaction rates over allyl acetate. Allyl carbonates are also of considerable interest for the intramolecular decarboxylative assymetric couplings.
Applicazioni
Transesterification of diallyl carbonate with glycerol in the presence of a catalyst (Pd/PPh3), generates glycerol carbonate.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)