Documenti fondamentali
380741
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane
Sinonimo/i:
1,3-Bis(diphenylphosphino)-2-(diphenylphosphino)methyl-2-methylpropane, Triphos
About This Item
Formula condensata:
CH3C[CH2P(C6H5)2]3
Numero CAS:
Peso molecolare:
624.67
Beilstein:
967586
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
99-102 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)(CP(c3ccccc3)c4ccccc4)CP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C41H39P3/c1-41(32-42(35-20-8-2-9-21-35)36-22-10-3-11-23-36,33-43(37-24-12-4-13-25-37)38-26-14-5-15-27-38)34-44(39-28-16-6-17-29-39)40-30-18-7-19-31-40/h2-31H,32-34H2,1H3
BARUNXKDFNLHEV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organometallics, 9, 226-226 (1990)