378755
Dichlorotriphenylphosphorane
95%
Sinonimo/i:
Triphenylphosphine dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
85 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
ClP(Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
ASWXNYNXAOQCCD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- tertiary benzanilide derivatives
- N-phosphodipeptides
- dialkyl phosphorochloridites based on the reaction of trialkyl phosphites
- naphthalene ring-based calix[3]amide, via reaction with 6-amino-2-naphthoic acid
- C2v-symmetrical cyclic tetramers of aromatic amides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?