270946
Triphenylphosphine dibromide
96%
Sinonimo/i:
Bromotriphenylphosphonium bromide, Dibromotriphenylphosphorane
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
235 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
BrP(Br)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Br2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?