Key Documents
378267
Sigma-Aldrich
3,3′-Methylenedianiline
97%
About This Item
Formula condensata:
CH2(C6H4NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Punto di fusione
81-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc(Cc2cccc(N)c2)c1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-3-10(8-12)7-11-4-2-6-13(15)9-11/h1-6,8-9H,7,14-15H2
CKOFBUUFHALZGK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3