32784
4,4′-Ethylenedianiline
technical, ≥95% (NT)
Sinonimo/i:
α,α′-Bi-p-toluidine, 4,4′-Diaminobibenzyl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥95% (NT)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
133-137 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Nc1ccc(CCc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C14H16N2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H,1-2,15-16H2
UHNUHZHQLCGZDA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2