Documenti fondamentali
377791
Sigma-Aldrich
3,3,3′,3′-Tetramethyl-1,1′-spirobiindane-5,5′,6,6′-tetraol
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.41
Beilstein:
2226231
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC2(CC(C)(C)c3cc(O)c(O)cc23)c4cc(O)c(O)cc14
InChI
1S/C21H24O4/c1-19(2)9-21(13-7-17(24)15(22)5-11(13)19)10-20(3,4)12-6-16(23)18(25)8-14(12)21/h5-8,22-25H,9-10H2,1-4H3
POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SHBG(6462)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)