369365
Di(ethylene glycol) dibenzoate
90%
Sinonimo/i:
2-[2-(Benzoyloxy)ethoxy]ethyl benzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Forma fisica
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. eboll.
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?