369330
N-tert-Butyltrimethylsilylamine
98%
Sinonimo/i:
N-(Trimethylsilyl)-tert-butylamine
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
118-119 °C (lit.)
Densità
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-7(2,3)8-9(4,5)6/h8H,1-6H3
GVHIREZHTRULPT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?