Documenti fondamentali
368857
Sigma-Aldrich
p-Tolyl ether
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3C6H4)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. ebollizione
285 °C (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(Oc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solid-State 13C NMR, X-ray, and Quantum Mechanical Studies of the Carbon Chemical Shifts Tensors of p-Tolyl Ether.
Facelli JC, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 98(47), 12186-12190 (1994)
XII.-Substituted diaryl ethers. Part I. Di-p-tolyl ether.
BoydaBarrett HS.
Journal of the Chemical Society, 67-73 (1927)
Anders Lennartson et al.
Chirality, 27(7), 425-429 (2015-06-03)
We studied the spontaneous formation of chiral crystals of four diaryl ethers, 3-phenoxybenzaldehyde, 1; 1,3-dimethyl-2-phenoxybenzene, 2; di(4-aminophenyl) ether, 3; and di(p-tolyl) ether, 4. Compounds 1, 3, and 4 form conformationally chiral molecules in the solid state, while the chirality of