359343
Hydroquinidine
95%
Sinonimo/i:
(9S)-10,11-Dihydro-6′-methoxycinchonan-9-ol, Dihydroquinidine
Saggio
95%
Attività ottica
[α]25/D +226°, c = 2 in ethanol
Punto di fusione
169-170 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
LJOQGZACKSYWCH-LHHVKLHASA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2D6(1565)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Enantioselective axially chiral phosphamides by N-allylic alkylation reaction between Morita-Baylis-Hillamn (MBH) carbonate and phosphamides.
- Enantioselective α-amino phosphonates by hydrophosphonylation of N-aryl ketimines.
- Enantioselective α-hydrazino esters by α-hydrazination of 3-oxoindolines using azodicarboxylate via aza-Michael reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
359343-1G | |
359343-5G | 4061833055090 |