348295
4-Morpholinecarbonyl chloride
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
137-138 °C/33 mmHg (lit.)
Densità
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Stringa SMILE
ClC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C5H8ClNO2/c6-5(8)7-1-3-9-4-2-7/h1-4H2
XMWFMEYDRNJSOO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- morpholine-4-carboxylic acid [4-(2,4-dimethylphenyl)thiazol-2-yl]amide
- morpholine-4-carboxylic acid [4-(2,4,6-trimethylphenyl)thiazol-2-yl]amide
- 2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl morpholine-4-carboxylate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?