518522
1-Piperidinecarbonyl chloride
97%
Sinonimo/i:
N-Chloroformylpiperidine, NSC 50227
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
242 °C (lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClC(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C6H10ClNO/c7-6(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H2
BIFDXOOJPDHKJH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
A coumarin-based HIV-1 Vpr inhibitor
Antitumor agents as potent chemosensitizers
Oxime carbamates as reversible inhibitors of fatty acid amide hydrolase
Dipeptidyl peptidase 4 inhibitors for the treatment of type 2 diabetes
Bisarylmaleimide glycogen synthase kinase-3 inhibitors
Lysosomal acid lipase inhibitors and potential Niemann-Pick type C disease therapeutics
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)