335975
(+)-1-(9-Fluorenyl)ethyl chloroformate solution
18 mM in acetone, for chiral derivatization
Sinonimo/i:
(+)-FLEC solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
180 mmHg ( 20 °C)
Stato
liquid
Concentrazione
18 mM in acetone
Indice di rifrazione
n20/D 1.3602
Densità
0.79 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)OC(C1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Chiral analysis of β-methylamino alanine (BMAA) enantiomers: Details the use of (+)-1-(9-fluorenyl)-ethyl chloroformate (FLEC) for derivatization followed by LC-MS/MS analysis, improving the understanding of amino acids′ stereochemistry (Zurita et al., 2019).
- Enantioselective micellar electrokinetic chromatography of dl‐amino acids: Utilizes (+)-1-(9-fluorenyl)ethyl chloroformate derivatization combined with UV-induced fluorescence detection to analyze amino acids, enhancing analytical methodologies (Prior et al., 2018).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?