Documenti fondamentali
342289
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3,5-Trimethylcyclohexane-1,3,5-tricarboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
Kemp’s triacid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.27
Beilstein:
3557263
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Punto di fusione
241-243 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@]1(C[C@](C)(C[C@](C)(C1)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O6/c1-10(7(13)14)4-11(2,8(15)16)6-12(3,5-10)9(17)18/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11+,12-
AZWHPGZNOIYGFB-ZSBIGDGJSA-N
Applicazioni
Versatile molecule for molecular recognition studies. Also used to prepare a chiral auxiliary for asymmetric radical addition, allylation, and annulation reactions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 114, 1919-1919 (1992)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 569-569 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 114, 7707-7707 (1992)