339784
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5BrF4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. ebollizione
134-135 °C (lit.)
Densità
1.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1nc(F)c(F)c(Br)c1F
InChI
1S/C5BrF4N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
YZCGGIUJABHGRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine is also referred as 4-bromotetrafluoropyridine. Regioselective nucleophilic substitution and palladium catalyzed Suzuki-Miyaura reactions of 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine has been reported. Quantum mechanical calculations of energies, geometries and vibrational wave numbers of 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine have been evaluated by density functional theory.
Applicazioni
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine was used in the preparation of 2,3,5,6-tetrafluoro-pyridylcadmium or 2,3,5,6-tetrafluoropyridylzinc reagent.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Preparation and reactions of the 2, 3, 5, 6-tetrafluoropyridylcopper reagent.
Nguyen BV and Burton DJ.
Journal of Fluorine Chemistry, 67(3), 205-206 (1994)
Synthetic utility of 4-bromo-2, 3, 5, 6-tetrafluoropyridine.
Christopher JA, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 129(5), 447-454 (2008)
C Selvarani et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 132, 110-120 (2014-05-27)
Quantum mechanical calculations of energies, geometries and vibrational wave numbers of 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine and 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine have been performed by DFT level of theory using B3LYP/6-31+G(d) and B3LYP/6-311++G(d,p) as basis sets. The optimized geometrical parameters obtained by B3LYP method show good agreement