337331
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
95%
Sinonimo/i:
(1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride, Ruthenium(II) chloride 1,5-cyclooctadiene complex
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Aligned
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Amide Synthesis from Alcohols and Amines by the Extrusion of Dihydrogen
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sigma-Aldrich is proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
Protocolli
Information on the Amide bond and the Catalytic Amide Bond Formation Protocol. Amidation of amines and alcohols. The amide bond, an important linkage in organic chemistry, is a key functional group in peptides, polymers, and many natural products and pharmaceuticals.