683213
Chiralyst P612
Umicore, 97%
Sinonimo/i:
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer, Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II), (p-Cymene)ruthenium(II) chloride dimer, Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, ruthenium complex
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
247.0-250.0 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/2C10H14.4ClH.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Chiral Vicinal Diamines for Asymmetric Synthesis
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions. 20 different precatalyst complexes are available, providing access to hundred different catalytic reactions.