Key Documents
333557
Sigma-Aldrich
(1-Bromovinyl)trimethylsilane
97%
Sinonimo/i:
α-(Trimethylsilyl)vinyl bromide
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(Br)Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.13
Beilstein:
1742258
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. eboll.
124 °C/745 mmHg (lit.)
Densità
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C(Br)=C
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-5(6)7(2,3)4/h1H2,2-4H3
VVDJVCJVVHHCIB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) catalyzed coupling reactions of (1-bromovinyl)trimethylsilane with organozinc bromides were studied.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Abnormal products of palladium catalysed coupling reactions of (1-bromovinyl) trimethylsilane.
Ennis DS and Gilchrist TL.
Tetrahedron Letters, 30(28), 3735-3736 (1989)