331880
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +7.0°, c = 0.6 in ethanol
Punto di fusione
142-144 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
N[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14+/m1/s1
GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N
Applicazioni
- To prepare vanadium(V) Schiff base complexes, which are used as catalysts in the oxidation of sulfides and olefins.
- To prepare chiral selectors, which are immobilized on aminated silica gel, applicable as chiral stationary phase in HPLC.
- To immobilize on the frame of α-zirconium phosphate to yield layered zirconium phosphonates, which are used in the heterogeneous catalysis.
- As a chiral auxiliary in the preparation of homopropargylic alcohols from aliphatic and aromatic aldehydes.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?