328820
4-Fluorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
p-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(4-fluorophenyl)magnesium, Bromo(p-fluorophenyl)magnesium
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
1.021 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Useful key intermediate in the synthesis of paroxetine.
- Arylsulfides via cross-coupling reaction with thiols.
- 4-Arylmethyl-1-phenylpyrazole and 4-aryloxy-1-phenylpyrazole derivatives as androgen receptor antagonists.
- Grignard intermediate for preparing aprepitant.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?