327867
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
98%
Sinonimo/i:
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)amine, 2,6-Difluoro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-difluorobenzenamine
Saggio
98%
Punto di fusione
63-65 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Nc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
BFQSQUAVMNHOEF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- ammonium 5-bromo-7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulphonate, fluorogenic derivatizating reagent for the determination of aminothiols by HPLC
- olefin tolanes
- 1-(4-amino-3,5-difluoro)-2-(4-butyloxyphenyl)ethyne
- 4′′-n-butyloxy-3,5-difluoroterphenyl-4-amine
- 4-(3-methylbut-1-yn-3-ol)-2,6-difluoroaniline
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?