Key Documents
297690
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluoroaniline
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-4,6-difluorobenzenamine
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(F)2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
41-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Nc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-4,6-difluoroaniline may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)