Documenti fondamentali
327522
Sigma-Aldrich
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-4′-chlorodiphenylamine
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NHC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.68
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Nc1ccccc1Nc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H11ClN2/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8,15H,14H2
WEUBIWJPIRTWDF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine (2-Amino-4′-chlorodiphenylamine) was used in preparation of N-(p-chloro)phenylbenzimidazolin-2-one and monoaminophenazine dyes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Studies on benzimidazoles. Part VII. Kinetics and mechanism of the reaction of thiophenoxydehalogenation of NN'-disubstituted 2-chlorobenzimidazolium perchlorates
Dembech P, et al.
Journal of the Chemical Society B: Physical Organic, 557-560 (1971)