Key Documents
326828
Sigma-Aldrich
4-Nitroguaiacol
97%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-4-nitrophenol
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(OCH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
IZLVFLOBTPURLP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Nenad Manevski et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 43(1), 126-139 (2014-10-24)
Although skin is the largest organ of the human body, cutaneous drug metabolism is often overlooked, and existing experimental models are insufficiently validated. This proof-of-concept study investigated phase II biotransformation of 11 test substrates in fresh full-thickness human skin explants