138126
Methyl vanillate
99%
Sinonimo/i:
Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
285-287 °C (lit.)
Punto di fusione
64-67 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5,10H,1-2H3
BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?