323144
(S)-(−)-α−Methyl-2-naphthalenemethanol
98%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-1-(2-Naphthyl)ethanol
About This Item
Formula condensata:
C10H7CH(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Beilstein:
2042396
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −40°, c = 5 in ethanol
Punto di fusione
70-71 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9,13H,1H3/t9-/m0/s1
AXRKCRWZRKETCK-VIFPVBQESA-N
Informazioni sul gene
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high