320013
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt
ACS reagent, 99%
Sinonimo/i:
p-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
99%
99.0-101.5% (ACS specification)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
989 °F
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
Compatibilità
passes test for determination of phosphate
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
494.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
257 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?