Key Documents
311189
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Sinonimo/i:
Copper Trifluoroacetate Hydrate, Copper-2,2,2-trifluoroacetic acid hydrate
About This Item
Formula condensata:
Cu(CO2CF3)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.58 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder or chunks
Composizione
Cu, 21.1-22.8% EDTA titration (dried basis)
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
Stringa SMILE
O.FC(F)(F)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2
SFAIGHZDVQCLIO-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)