Key Documents
310204
Sigma-Aldrich
Copper(II) 4,4′,4′′,4′′′-tetraaza-29H,31H-phthalocyanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H12CuN12
Numero CAS:
Peso molecolare:
580.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
[Cu]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cnccc37)c8cnccc68)c9cnccc59)c%10cnccc4%10
InChI
1S/C28H12N12.Cu/c1-5-29-9-17-13(1)21-33-22-14-2-6-31-11-19(14)27(35-22)40-28-20-12-32-8-4-16(20)24(39-28)38-26-18-10-30-7-3-15(18)23(37-26)36-25(17)34-21;/h1-12H;/q-2;+2
VHJDNKDQMUHOKI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3