452718
Zinc 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine
Dye content 90 %
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
88.5% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
423 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥200000 at 420-426 nm in chloroform
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Zn]1n2c3ccc2c(-c4ccncc4)c5ccc(n5)c(-c6ccncc6)c7ccc(c(-c8ccncc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccncc%10)n17
InChI
1S/C40H24N8.Zn/c1-2-30-38(26-11-19-42-20-12-26)32-5-6-34(47-32)40(28-15-23-44-24-16-28)36-8-7-35(48-36)39(27-13-21-43-22-14-27)33-4-3-31(46-33)37(29(1)45-30)25-9-17-41-18-10-25;/h1-24H;/q-2;+2/b37-29-,37-31-,38-30-,38-32-,39-33-,39-35-,40-34-,40-36-;
PZGANULLXCGPFZ-GFPSKMGBSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
452718-250MG | |
452718-1G | 4061826112281 |