Documenti fondamentali
307041
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-pyrrolidinone
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
123 °C/0.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCN1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO/c12-10-7-4-8-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
JMVIVASFFKKFQK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
A novel derivative of 1-phenyl-2-pyrrolidinone, blebbistatin, inhibits non-muscle myocin II activity with high specificity.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Mark S Duxbury et al.
Biochemical and biophysical research communications, 313(4), 992-997 (2004-01-07)
Blebbistatin is a novel 1-phenyl-2-pyrrolidinone derivative capable of inhibiting non-muscle myosin II activity with a high degree of specificity. We examined the effects of blebbistatin on pancreatic adenocarcinoma cellular migration, invasion, adhesion, and spreading. Blebbistatin dose-dependently inhibited cellular migration and