Documenti fondamentali
637564
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-pyrrolidinone
97%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3
JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
N-Boc-3-pyrrolidinone can be used as starting material in the synthesis of spirocyclic tetrahydrofuran.
Used in a study of asymmetric hydrogen-transfer bioreduction of ketones with Leifsonia alcohol dehydrogenase.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
"Synthesis of a family of spirocyclic scaffolds: building blocks for the exploration of chemical space"
Kumar S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78'(13), 6529-6539 (2013)
Tetrahedron Asymmetry, 16, 2539-2539 (2005)