302341
Acetoxyacetic acid
99%
Sinonimo/i:
α-Acetoxyacetic acid, (Acetyloxy)acetic acid, 2-(Acetyloxy)acetic acid, 2-Hydroxyacetic acid acetate, Acetylglycolic acid, O-Acetylglycolic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. eboll.
141-142 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(=O)OCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
MLXDUYUQINCFFV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?