Documenti fondamentali
301620
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
97%
Sinonimo/i:
β,β′-Dibromoisobutyric acid
About This Item
Formula condensata:
(BrCH2)2CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.90
Beilstein:
1752505
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
98-101 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C(CBr)CBr
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)
QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid reacts with alkaline arsenite to yield (RS)-3-arsono-2-(hydroxymethyl)propionic acid.
Applicazioni
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid was used in the synthesis of t-butyl 2-(phenylthiomethyl)propenoate, t-butyl and methyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl- sulfinylmethyl)propenoate.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Chawla et al.
Journal of enzyme inhibition, 8(4), 255-259 (1995-01-01)
(RS)-3-Arsono-2-(hydroxymethyl)propionic acid was synthesized by the action of alkaline arsenite on 3-bromo-2-(bromomethyl)propionic acid. It is a substrate for yeast enolase (EC 4.2.1.11) with a Km of 6.5 mM (for 2-phospho-D-glycerate Km = 0.08 mM). The catalytic constant of the enzyme
Preparation of t-Butyl 2-(Phenylthiomethyl) propenoate, t-Butyl 3-(Phenylthio)-2-(phenylthiomethyl) propenoate and related compounds.
Haynes RK, et al.
Australian Journal of Chemistry, 37(7), 1571-1578 (1984)