106615
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
98%
Sinonimo/i:
Bis-MPA, DMPA®, Dimethylolpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
<1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
189-191 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
acetone: slightly soluble
benzene: insoluble
methanol: soluble
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?