Documenti fondamentali
470627
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
98%
Sinonimo/i:
2,2-Bis(hydroxymethyl)butanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid, 2,2-Bis(methylol)butanoic acid, 2,2-Dimethylolbutyric acid, Dimethylolbutyric acid
About This Item
Formula condensata:
C2H5C(CH2OH)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
109-112 °C (lit.)
Solubilità
acetone: 18 wt. % at 40 °C
Stringa SMILE
CCC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-2-6(3-7,4-8)5(9)10/h7-8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
JVYDLYGCSIHCMR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Monomer for making water soluble polyurethanes and polyesters.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)