Documenti fondamentali
300624
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2F4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(F)c(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C5H2F4N2/c6-1-3(10)2(7)5(9)11-4(1)8/h(H2,10,11)
PLVFNMQHMRRBAA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine is formed as C-H ′insertion′ product during reaction with 4-azido-2,3,5,6-tetrafluoropyridine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Studies in azide chemistry. Part V. Synthesis of 4-azido-2, 3, 5, 6-tetrafluoro-, 4-azido-3-chloro-2, 5, 6-trifluoro-, and 4-azido-3, 5-dichloro-2, 6-difluoro-pyridine, and some thermal reactions of the tetrafluoro-compound.
Banks RE and Sparkes GR.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2964-2970 (1972)