Documenti fondamentali
294934
Sigma-Aldrich
Dipropyl carbonate
99%
Sinonimo/i:
Di-n-propyl carbonate
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2O)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
167-168 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carbonate
Stringa SMILE
CCCOC(=O)OCCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VUPKGFBOKBGHFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Thermal decomposition of dipropyl carbonate at 300-400°C yields carbon dioxide, alkene and alcohol. Dipropyl carbonate reacts with hydrous titanium dioxide (TiO2 ·nH2O, n=0.15-1.23) at 453-573K to yield titanium tetraalkoxides [Ti(OPrn)4]. N435-catalyzed transesterification of diethyl carbonate with dipropyl carbonate to form ethyl propyl carbonate has been reported.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis of titanium tetraalkoxides from hydrous titanium dioxideand dialkyl carbonates.
Suzuki E, et al.
Journal of Materials Chemistry, 7(10), 2049-2051 (1997)
Controlled lipase-catalyzed synthesis of poly (hexamethylene carbonate).
Jiang Z, et al.
Macromolecules, 40(22), 7934-7943 (2007)
The thermal decomposition of simple carbonate esters.
Cross JTD, et al.
Australian Journal of Chemistry, 29(7), 1477-1481 (1976)