290602
Dipropyl phthalate
98%
Sinonimo/i:
Di-n-Propyl phthalate, Dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
317.5 °C (lit.)
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?