Documenti fondamentali
8.00918
Sigma-Aldrich
Dimethyl phthalate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethyl phthalate, Phthalic acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-(COOCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
205-011-6
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥99% (GC)
P. ebollizione:
283 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
0.008 hPa ( 20 °C)
Tensione di vapore
0.008 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C (DIN 51794)
Potenza
5120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>12000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
283 °C/1013 hPa
Punto di fusione
6 °C
Temp. transizione
flash point 150 °C
Solubilità
4.0 g/L
Densità
1.19 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.189 - 1.192
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
146.0 °C - closed cup