CRM45624
Dipropyl phthalate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
317.5 °C (lit.)
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)