Documenti fondamentali
290408
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenol
99%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
85 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Oc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Transformation of 3,4-difluorophenol by Penicillium frequentans strain Bi 7/2, using phenol as a sole source of carbon and energy, has been reported.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
U Wunderwald et al.
Biodegradation, 8(6), 379-385 (1997-01-01)
The Penicillium frequentans strain Bi 7/2, using phenol as a sole source of carbon and energy, transformed the fluorinated phenols 2,3-, 2,4-, 2,5- and 3,4-difluorophenol rapidly. After growth on phenol, resting mycelia of the fungus converted the difluorophenols completely at