345725
2,3,6-Trifluorophenol
98%
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
33-37 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C6H3F3O/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,10H
QSFGUSFDWCVXNR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup