289310
Rubidium carbonate
99% (trace metals analysis)
Sinonimo/i:
Carbonic acid dirubidium, Dirubidium carboxide
Saggio
99% (trace metals analysis)
Stato
powder
Stringa SMILE
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- As a strong n-dopant to fabricate quantum-dot light-emitting diodes. The addition of rubidium carbonate enhances the thermal stability of Mg-doped ZnO electron transport layer.
- As a precursor to prepare rubidium-promoted iron catalyst for Fischer–Tropsch synthesis.
- As a strong base for the cross-coupling reaction between organobismuthines and aryl or heteroaryl halides to synthesize triarylbismuthines.
- To prepare rubidium borosilicate glasses.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?