Documenti fondamentali
251437
Sigma-Aldrich
Rubidium carbonate
99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Carbonic acid dirubidium, Dirubidium carboxide
About This Item
Formula condensata:
Rb2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99.8% trace metals basis
Stato:
powder
Livello qualitativo
Saggio
99.8% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5